Principaux documents
CH4238556958
ChemBridge Corporation
4-[(2-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.35
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(2-methyl-1-piperidinyl)sulfonyl]aniline
Inchi Code
1S/C12H18N2O2S/c1-10-4-2-3-9-14(10)17(15,16)12-7-5-11(13)6-8-12/h5-8,10H,2-4,9,13H2,1H3
Clé InChI
YCXPHUHJDQRZRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3005194
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3005194_sds.pdf