Principaux documents
CH4238556202
ChemBridge Corporation
1-acetyl-4-pyrrolidin-1-ylpiperidine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-acetyl-4-(1-pyrrolidinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-11(16)14-8-4-12(10-13,5-9-14)15-6-2-3-7-15/h2-9H2,1H3
Clé InChI
RBIZPBOZYSQJCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002298
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002298_sds.pdf