Principaux documents
CH4238556041
ChemBridge Corporation
1-(2-ethylbutyl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-ethylbutyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-3-10(4-2)9-12-7-5-11-6-8-12/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Clé InChI
BLMJWLVGFVHJKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002076
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002076_sds.pdf