CH4196934555
ChemBridge Corporation
4-amino-2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol
Réf. du fournisseur: 4033323-1G
31,95 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 4033323-1G
31,95 €
Iupac Name
4-amino-2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-11-12-9(14-5)7-4-6(10)2-3-8(7)13/h2-4,13H,10H2,1H3
Clé InChI
FSRKZKWIIJSCSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033323_sds.pdf