Principaux documents
CH4183975599
ChemBridge Corporation
6-bromo-4,7-dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
Réf. du fournisseur: 4031937-1G
65,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4031937-1G
65,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-4,7-dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H9BrN2S/c1-4-3-6(10)5(2)8-7(4)12-9(11)13-8/h3H,1-2H3,(H2,11,12)
Clé InChI
VPBSALFSVUNNPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031937
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031937_sds.pdf