Principaux documents
CH4183975491
ChemBridge Corporation
(3-aminophenoxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-aminophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c9-6-2-1-3-7(4-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
OIWJQYPZFXSJRU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027053
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027053_sds.pdf