Principaux documents
CH4182077480
ChemBridge Corporation
4-ethoxy-3-methylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.7
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-3-methylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-3-13-9-5-4-8(6-7(9)2)14(10,11)12/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
JRNNYBPPOSWFCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033658
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033658_sds.pdf