Principaux documents
CH4182077177
ChemBridge Corporation
6-hydroxy-4-methyl-1-benzofuran-3(2H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-hydroxy-4-methyl-1-benzofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C9H8O3/c1-5-2-6(10)3-8-9(5)7(11)4-12-8/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
GFJNHSHJFMHFBS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030217
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030217_sds.pdf