CH4182077135
ChemBridge Corporation
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
Réf. du fournisseur: 4029939-1G
65,18 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 4029939-1G
65,18 €
Iupac Name
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO/c1-5(12)11-8-3-2-6(10)4-7(8)9/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
FXRJRUAYMSVQKU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029939_sds.pdf