Principaux documents
CH4182076886
ChemBridge Corporation
4-amino-N-isobutyl-3-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-N-isobutyl-3-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-8(2)7-14-12(15)10-4-5-11(13)9(3)6-10/h4-6,8H,7,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
IZPMKWBCJMILPC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028810
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028810_sds.pdf