Principaux documents
CH4182076864
ChemBridge Corporation
(propylthio)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(propylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H10O2S/c1-2-3-8-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
ZLAIUYZHCQJJCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028731
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028731_sds.pdf