Principaux documents
CH4182076692
ChemBridge Corporation
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1 321,45 €
10 G
2 148,32 €
Réf. du fournisseur: 4028334-250MG
169,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1 321,45 €
10 G
2 148,32 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4028334-250MG
169,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N3/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,(H,10,11)
Clé InChI
VEKMJKMSTPFHQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028334
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028334_sds.pdf