Principaux documents
CH4182076515
ChemBridge Corporation
N-propionylalanine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro MDL:
Iupac Name
N-propionylalanine
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-3-5(8)7-4(2)6(9)10/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
INPGLFHHFHOGRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026814
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026814_sds.pdf