CH4182076273
ChemBridge Corporation
oxo(propylamino)acetic acid
Réf. du fournisseur: 4027289-1G
65,18 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 4027289-1G
65,18 €
Iupac Name
oxo(propylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c1-2-3-6-4(7)5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
HHQMZOFGKZVJDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027289_sds.pdf