Principaux documents
CH4182076211
ChemBridge Corporation
1-cyclopentylpropan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopentyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-2-8(9)7-5-3-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
COHMZOFFBRKADW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026118
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026118_sds.pdf