Principaux documents
CH4182075334
ChemBridge Corporation
pyridin-2-yl(pyridin-4-yl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-pyridinyl(4-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c14-11(9-4-7-12-8-5-9)10-3-1-2-6-13-10/h1-8H
Clé InChI
PAMJMJCMSLYAJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4000089
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000089_sds.pdf