Principaux documents
CH4182074869
ChemBridge Corporation
5-ethylpyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethyl-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-2-7-3-4-8(6-10)9-5-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
PPUYLXOFOVDYKU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4019624
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4019624_sds.pdf