Accéder au contenu
We are planning system maintenance on January 25, 2025, from 1:00 PM to 4:00 PM CST. This will impact both web and offline transactions, including online orders, quotes, price and availability checks, and order status inquiries. We apologize for any inconvenience.
Merck
Toutes les photos(1)
Principaux documents
CH4102153739
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(2-isopropylphenyl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.72
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-chloro-N-(2-isopropylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-9(2)10-5-3-4-6-11(10)14-12(15)7-8-13/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
DDVNYPWZRZDETF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7285066
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7285066_sds.pdf
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :