Principaux documents
CH4102153613
ChemBridge Corporation
(4-bromophenyl)(1H-imidazol-2-yl)methanone
1 G
260,71 €
Réf. du fournisseur: 9071536-1G
260,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
260,71 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 9071536-1G
260,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-bromophenyl)(1H-imidazol-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(14)10-12-5-6-13-10/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
JEBOSSBCWOPJLB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071536
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071536_sds.pdf