Principaux documents
CH4102153473
ChemBridge Corporation
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
1 G
125,18 €
Réf. du fournisseur: 7141888-1G
125,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
125,18 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 7141888-1G
125,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c13-11-6-4-5-10(9-11)12(15)14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9H,1-3,7-8H2
Clé InChI
MFQIJRCKRUAHKF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7141888
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7141888_sds.pdf