Principaux documents
CH4102152989
ChemBridge Corporation
2-[(4-amino-6-hydroxy-2-pyrimidinyl)thio]-N,N-dimethylacetamide
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
Réf. du fournisseur: 7654818-1G
65,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 7654818-1G
65,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(4-amino-6-hydroxy-2-pyrimidinyl)sulfanyl]-N,N-dimethylacetamide
Inchi Code
1S/C8H12N4O2S/c1-12(2)7(14)4-15-8-10-5(9)3-6(13)11-8/h3H,4H2,1-2H3,(H3,9,10,11,13)
Clé InChI
WZVUIKDWCPCMPC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7654818
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7654818_sds.pdf