Principaux documents
CH4102152949
ChemBridge Corporation
4-formyl-2,6-dimethylphenyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-formyl-2,6-dimethylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-7-4-10(6-12)5-8(2)11(7)14-9(3)13/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
TVTIBBMRARODJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9072034
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9072034_sds.pdf