Principaux documents
CH4102152874
ChemBridge Corporation
{3-[(2-methyl-2-propen-1-yl)oxy]phenyl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
{3-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11-5-3-4-10(6-11)7-12/h3-6,12H,1,7-8H2,2H3
Clé InChI
RJOQHHOJBRMRTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070809
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070809_sds.pdf