CH4102152619
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
Réf. du fournisseur: 4024596-1G
65,18 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 4024596-1G
65,18 €
Iupac Name
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-4-3-5-9(6-7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
JWZPPAQMKDCYJG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024596_sds.pdf