Principaux documents
CH4102150995
ChemBridge Corporation
2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
1 G
98,41 €
Réf. du fournisseur: 4014225-1G
98,41 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
98,41 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4014225-1G
98,41 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,8-dimethyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-7-4-3-5-9-6-10(12(14)15)8(2)13-11(7)9/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
KSHMZYLTYHXCHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014225
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014225_sds.pdf