Principaux documents
CH4102150906
ChemBridge Corporation
N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-N-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)amine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-3,5,7,11-12H,4,6,8H2,1H3
Clé InChI
JQEUPNKUYMHYPW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011061
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011061_sds.pdf