CH4102149844
ChemBridge Corporation
4,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidin-2-amine
Réf. du fournisseur: 4001931-1G
65,18 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 4001931-1G
65,18 €
Iupac Name
4,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-4-3-6-5(2)10-8(9)11-7(6)12-4/h3H,1-2H3,(H2,9,10,11)
Clé InChI
MSEVJFYMGKQFNO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4001931_sds.pdf