Key Documents
CH4102149774
ChemBridge Corporation
1-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1H-pyrazol-1-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-6(7)5-9-4-2-3-8-9/h2-4,6H,5,7H2,1H3
Clé InChI
UWVUXGHAXNILPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004436
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004436_sds.pdf