Principaux documents
CH4102149419
ChemBridge Corporation
6-amino-4,7-dimethyl-2H-chromen-2-one
1 G
31,95 €
5 G
103,52 €
10 G
168,70 €
Réf. du fournisseur: 4002622-1G
31,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
31,95 €
5 G
103,52 €
10 G
168,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4002622-1G
31,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-amino-4,7-dimethyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-6-4-11(13)14-10-3-7(2)9(12)5-8(6)10/h3-5H,12H2,1-2H3
Clé InChI
LVQSDRMNBNQREC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002622
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002622_sds.pdf