Principaux documents
CH4026586605
ChemBridge Corporation
2-[(4-ethyl-7-methyl-2-oxo-2H-chromen-5-yl)oxy]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-[(4-ethyl-7-methyl-2-oxo-2H-chromen-5-yl)oxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C15H16O5/c1-4-10-7-13(16)20-12-6-8(2)5-11(14(10)12)19-9(3)15(17)18/h5-7,9H,4H2,1-3H3,(H,17,18)
Clé InChI
PPSGPOYIPZNDKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7108910
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7108910_sds.pdf