Principaux documents
CH4026586572
ChemBridge Corporation
2-(2-bromo-4-formylphenoxy)propanoic acid
1 G
98,41 €
Réf. du fournisseur: 6750243-1G
98,41 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
98,41 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6750243-1G
98,41 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-bromo-4-formylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-6(10(13)14)15-9-3-2-7(5-12)4-8(9)11/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
HOPBEIMHXUNAGU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6750243
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6750243_sds.pdf