Principaux documents
CH4026586548
ChemBridge Corporation
4-chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.64
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c12-9-4-3-8(11(14)15)7-10(9)13-5-1-2-6-13/h1-7H,(H,14,15)
Clé InChI
RKHQUTCHCRFSRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6538390
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6538390_sds.pdf