Principaux documents
CH4026586533
ChemBridge Corporation
3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c16-9-11-4-6-14(7-5-11)19-10-12-2-1-3-13(8-12)15(17)18/h1-9H,10H2,(H,17,18)
Clé InChI
NALDNBPQKSJDKB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6466340
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6466340_sds.pdf