Principaux documents
CH4026586115
ChemBridge Corporation
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
1 G
198,02 €
5 G
610,82 €
Réf. du fournisseur: 3015221-1G
198,02 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
198,02 €
5 G
610,82 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 3015221-1G
198,02 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)15-7-11(14)13-12/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
SGEKDXDLMYFJOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015221
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015221_sds.pdf