Principaux documents
CH4026586093
ChemBridge Corporation
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]-4-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H13FO3/c1-18-14-7-6-11(9-17)8-15(14)19-10-12-4-2-3-5-13(12)16/h2-9H,10H2,1H3
Clé InChI
GUHOCVVHXDHJKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014187
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014187_sds.pdf