Principaux documents
CH4026585989
ChemBridge Corporation
7-chloro-8-methyl-2-phenylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.74
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-8-methyl-2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H12ClNO2/c1-10-14(18)8-7-12-13(17(20)21)9-15(19-16(10)12)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
ZVEMFXOLQBHHKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013655
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013655_sds.pdf