Principaux documents
CH4017936993
ChemBridge Corporation
3-chloro-4-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c15-12-4-1-10(2-5-12)9-18-14-6-3-11(8-17)7-13(14)16/h1-8H,9H2
Clé InChI
SWZYOOKGHIPTBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6872547
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6872547_sds.pdf