Principaux documents
CH4017936609
ChemBridge Corporation
3-hydroxybutanohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-hydroxybutanohydrazide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2/c1-3(7)2-4(8)6-5/h3,7H,2,5H2,1H3,(H,6,8)
Clé InChI
NQIAZZNHEZXHQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015526
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015526_sds.pdf