Principaux documents
CH4017936575
ChemBridge Corporation
2-(2-bromophenoxy)acetohydrazide
1 G
138,02 €
5 G
550,82 €
Réf. du fournisseur: 3015234-1G
138,02 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
138,02 €
5 G
550,82 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 3015234-1G
138,02 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-(2-bromophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c9-6-3-1-2-4-7(6)13-5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
XFDKPYSTAWRPAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015234
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015234_sds.pdf