Principaux documents
CH4014077954
ChemBridge Corporation
(2,4-dichlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
1 G
31,95 €
Réf. du fournisseur: 6584342-1G
31,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
31,95 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6584342-1G
31,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c1-18-11-5-2-9(3-6-11)14(17)12-7-4-10(15)8-13(12)16/h2-8H,1H3
Clé InChI
PUVDARQEKWTLFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6584342
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6584342_sds.pdf