Documents
CH4014065601
ChemBridge Corporation
1-cyclopropyl-2-[(4,6-dihydroxypyrimidin-2-yl)thio]ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-[(4,6-dihydroxy-2-pyrimidinyl)sulfanyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H10N2O3S/c12-6(5-1-2-5)4-15-9-10-7(13)3-8(14)11-9/h3,5H,1-2,4H2,(H2,10,11,13,14)
Clé InChI
DZNZGIVDYHUEMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5930279
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5930279_sds.pdf