Principaux documents
CH4006015392
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-cyclopropylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-cyclopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-9-4-2-1-3-8(9)10(13)12-7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
NRICRLWCYABOSB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7273951
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7273951_sds.pdf