Principaux documents
CH4005959542
ChemBridge Corporation
2-[(1-isopropyl-1H-benzimidazol-2-yl)amino]ethanol
1 G
31,95 €
Réf. du fournisseur: 6659601-1G
31,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
31,95 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6659601-1G
31,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-[(1-isopropyl-1H-benzimidazol-2-yl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-9(2)15-11-6-4-3-5-10(11)14-12(15)13-7-8-16/h3-6,9,16H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
ALQHGOBGSFGCMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6659601
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6659601_sds.pdf