CH4005800726
ChemBridge Corporation
6,6,6-trifluoro-5-hydroxy-2,2-dimethyl-5-phenylhexan-3-one
Réf. du fournisseur: 5192683-1G
98,41 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 5192683-1G
98,41 €
Iupac Name
6,6,6-trifluoro-5-hydroxy-2,2-dimethyl-5-phenyl-3-hexanone
Inchi Code
1S/C14H17F3O2/c1-12(2,3)11(18)9-13(19,14(15,16)17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,19H,9H2,1-3H3
Clé InChI
SOAPATQWIPYRSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5192683_sds.pdf