BL3H9998ECB5
BLD Pharmatech Co., Ltd.
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
Réf. du fournisseur: BD00976403-250MG
235,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: BD00976403-250MG
235,50 €
Iupac Name
2,2-difluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H6F2O3S/c1-9(6,7)8-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
JVLBOSKDGOGFEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.bldpharm.com/static/upload/prosds/bldsds/977/SDS-BD00976403.pdf