Principaux documents
B27128063209
BioBlocks, Inc.
7-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-bromo-2-methyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-6-9(11(14)15)4-7-2-3-8(12)5-10(7)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
MNECBPMUKCWRSJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU734