Principaux documents
900129E
Avanti
15(S)-HAEA
Avanti Research - A Croda Brand (900129E), ethanol solution
Synonyme(s) :
15(S)-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H37NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le produit 900129E n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Essai
>99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 250 μg (900129E-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (900129E-50UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand (900129E)
Concentration
250 μg/mL in ethanol (900129E-250UG)
50 μg/mL in ethanol (900129E-50UG)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(NCCO)=O
InChI
1S/C22H37NO3/c1-2-3-13-16-21(25)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-22(26)23-19-20-24/h4-5,8-11,14,17,21,24-25H,2-3,6-7,12-13,15-16,18-20H2,1H3,(H,23,26)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t21-/m0/s1
Clé InChI
XZQKRCUYLKDPEK-BPVVGZHASA-N
Description générale
15-HAEA is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH).[1]
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900129E-50UG, 900129E-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Methylation and acetylation of 15-hydroxyanandamide modulate its interaction with the endocannabinoid system
Amadio D, et al.
Biochimie, 92(4), 378-387 (2010)