900127E
Avanti
14(15) EET
Avanti Research™ - A Croda Brand, ethanol solution
Synonyme(s) :
(±)14(15)-epoxy-5Z,8Z,11Z-eicosatrienoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 500 μg (900127E-500UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
500 μg/mL (900127E-500UG)
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1C(C1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O)CCCCC
Clé InChI
JBSCUHKPLGKXKH-ILYOTBPNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C