880343P
Avanti
PChemsPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 880343P, powder
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-cholesterylhemisuccinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880343P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880343P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](OC(CCC(OC1CC[C@]2(C)C(C1)=CCC3C2CC[C@]4(C)C3CC[C@H]4[C@@H](C)CCCC(C)C)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3