880270P
Avanti
C8 PEG5000 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880270P, powder
Synonyme(s) :
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)5000]}
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880270P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880270P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COC(CCC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3